1-Penten-3-ylacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937491-10G OR937491-1G OR937491-5G
APOSOR937491-10GEA 770 EUR
APOSOR937491-10G APOSOR937491-1G APOSOR937491-5G
1-Penten-3-ylacetate 95%
1-Penten-3-ylacetate
Formula: C₇H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093427
Núm. CAS: 10500-11-5