Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937498-1G OR937498-5G
APOSOR937498-1GEA 203 EUR
APOSOR937498-1G APOSOR937498-5G
Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate 95%
Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191534
Núm. CAS: 120219-17-2