3-Buten-1-ylIsothiocyanate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isothiocyanic Acid 3-Buten-1-yl Ester
OR937510-1G OR937510-250MG
APOSOR937510-1GEA 604 EUR
APOSOR937510-1G APOSOR937510-250MG
3-Buten-1-ylIsothiocyanate 95%
3-Buten-1-ylIsothiocyanate
Formula: C₅H₇NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191660
Núm. CAS: 3386-97-8