1-(3-Bromopropyl)pyrrole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937517-1G OR937517-250MG
APOSOR937517-1GEA 249 EUR
APOSOR937517-1G APOSOR937517-250MG
1-(3-Bromopropyl)pyrrole 95%
1-(3-Bromopropyl)pyrrole
Formula: C₇H₁₀BrN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191324
Núm. CAS: 100779-91-7