Methyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, trans-Methyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
OR937522-10G OR937522-1G OR937522-5G
APOSOR937522-10GEA 92.8 EUR
APOSOR937522-10G APOSOR937522-1G APOSOR937522-5G
Methyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158.20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20441963
Núm. CAS: 6125-57-1