N,N-Dimethylnicotinamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937538-5G
APOSOR937538-5GEA 128 EUR
APOSOR937538-5G
N,N-Dimethylnicotinamide 95%
N,N-Dimethylnicotinamide
Formula: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059169
Núm. CAS: 6972-69-6