4-Octanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937548-25G OR937548-5G
APOSOR937548-25GEA 478 EUR
APOSOR937548-25G APOSOR937548-5G
4-Octanol 97%
4-Octanol
Formula: C₈H₁₈O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014409
Núm. CAS: 589-62-8