1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 2-Methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole

OR937550-1G OR937550-25G OR937550-5G
APOSOR937550-1GEA 125 EUR
APOSOR937550-1G APOSOR937550-25G APOSOR937550-5G
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one 95%
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972500
Núm. CAS: 35308-68-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR