Glycidyl stearate 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Stearic Acid Glycidyl Ester
OR937562-1G OR937562-25G OR937562-5G
APOSOR937562-1GEA 65.4 EUR
APOSOR937562-1G APOSOR937562-25G APOSOR937562-5G
Glycidyl stearate 90%
Glycidyl stearate
Formula: C₂₁H₄₀O₃
MW: 340,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059110
Núm. CAS: 7460-84-6