Cloruro de (4-clorofenil)acetilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937565-100G OR937565-25G OR937565-5G
APOSOR937565-100GEA 0 EUR
APOSOR937565-100G APOSOR937565-25G APOSOR937565-5G
Cloruro de (4-clorofenil)acetilo 97%
Cloruro de (4-clorofenil)acetilo
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037111
Núm. CAS: 25026-34-0