Dimethyl citraconate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Citraconic Acid Dimethyl Ester, (2Z)-Dimethyl 2-methylmaleate
OR937568-25G OR937568-5G
APOSOR937568-25GEA 203 EUR
APOSOR937568-25G APOSOR937568-5G
Dimethyl citraconate 95%
Dimethyl citraconate
Formula: C₇H₁₀O₄
MW: 158.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059306
Núm. CAS: 617-54-9