1,1-Dimetoxiciclopentano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Cyclopentanone dimethylketal
OR937569-1G OR937569-5G
APOSOR937569-1GEA 109 EUR
APOSOR937569-1G APOSOR937569-5G
1,1-Dimetoxiciclopentano 95%
1,1-Dimetoxiciclopentano
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060058
Núm. CAS: 931-94-2