Tetrahydrofurfuryl propionate 97%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl propionate

OR937571-100G OR937571-25G OR937571-500G
APOSOR937571-100GEA 97.3 EUR
APOSOR937571-100G APOSOR937571-25G APOSOR937571-500G
Tetrahydrofurfuryl propionate 97%
Tetrahydrofurfuryl propionate
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158.1950 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047080
Núm. CAS: 637-65-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR