(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937575-1G OR937575-250MG
APOSOR937575-1GEA 734 EUR
APOSOR937575-1G APOSOR937575-250MG
(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol 95%
(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol
Formula: C₁₀H₁₈OS
MW: 186.31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151646
Núm. CAS: 71242-58-5