2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937581-25G OR937581-5G
APOSOR937581-25GEA 144 EUR
APOSOR937581-25G APOSOR937581-5G
2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran 96%
2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran
Formula: C₇H₁₃ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142761
Núm. CAS: 5631-96-9