Trimethylsilylmethyl azide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937595-1G OR937595-250MG
APOSOR937595-1GEA 357 EUR
APOSOR937595-1G APOSOR937595-250MG
Trimethylsilylmethyl azide 95%
Trimethylsilylmethyl azide
Formula: C₄H₁₁N₃Si
Pto. Ebullición: 60 °C/86mmHg
Densidad: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059964
Núm. CAS: 87576-94-1
UN: 1993
ADR: 3,II