3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937596-1G OR937596-250MG
APOSOR937596-1GEA 149 EUR
APOSOR937596-1G APOSOR937596-250MG
3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
3-phenylimidazolidine-2,4-dione
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209486
Núm. CAS: 2221-13-8