2,8-Dichlorocyclooctanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937597-1G OR937597-250MG
APOSOR937597-1GEA 464 EUR
APOSOR937597-1G APOSOR937597-250MG
2,8-Dichlorocyclooctanone 95%
2,8-Dichlorocyclooctanone
Formula: C₈H₁₂Cl₂O
MW: 195,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797089
Núm. CAS: 108249-93-0