Heptaethylene glycol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaicosane-1,20-diol, PEG-7
OR937598-1G OR937598-5G
APOSOR937598-1GEA 198 EUR
APOSOR937598-1G APOSOR937598-5G
Heptaethylene glycol 98%
Heptaethylene glycol
Formula: C₁₄H₃₀O₈
MW: 326,39 g/mol
Densidad: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002876
Núm. CAS: 5617-32-3