3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Methylcyclohexanamine, 1-Amino-3-methylcyclohexane
OR937602-1G
OR937602-5G
APOSOR937602-1GEA
94.4
EUR
APOSOR937602-1G
APOSOR937602-5G
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formula:
C₇H₁₅N MW: 113.20 g/mol Pto. Ebullición: 151 °C Densidad: 0.85 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001494 Núm. CAS: 6850-35-7 UN: 2733 ADR: 3+8 II |