3,3,5-Trimethylcyclohexylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR937606-1G OR937606-5G
APOSOR937606-1GEA 56.7 EUR
APOSOR937606-1G APOSOR937606-5G
3,3,5-Trimethylcyclohexylamine 95%
3,3,5-Trimethylcyclohexylamine
Formula: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Pto. Ebullición: 177 °C
Densidad: 0,84 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019379
Núm. CAS: 15901-42-5
UN: 2326
ADR: 8,III