sec-Butyl-4-hydroxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Hydroxybenzoic acid sec-butyl ester
OR937629-100G OR937629-25G OR937629-5G
APOSOR937629-100GEA 683 EUR
APOSOR937629-100G APOSOR937629-25G APOSOR937629-5G
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate 95%
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059626
Núm. CAS: 17696-61-6