3-Methyl-1-hexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937638-1G
APOSOR937638-1GEA 119 EUR
APOSOR937638-1G
3-Methyl-1-hexanol 95%
3-Methyl-1-hexanol
Formula: C₇H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321178
Núm. CAS: 13231-81-7