Isoamyl acrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isopentyl Acrylate, Acrylicacidisoamylester, Acrylic Acid Isopentyl Ester, Acrylic Acid Isoamyl Ester
OR937646-25G OR937646-5G
APOSOR937646-25GEA 502 EUR
APOSOR937646-25G APOSOR937646-5G
Isoamyl acrylate 95%
Isoamyl acrylate
Formula: C₈H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053725
Núm. CAS: 4245-35-6