Alcohol 4-etoxi-3-metoxibencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937675-1G OR937675-250MG
APOSOR937675-1GEA 354 EUR
APOSOR937675-1G APOSOR937675-250MG
Alcohol 4-etoxi-3-metoxibencilico 97%
Alcohol 4-etoxi-3-metoxibencilico
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004656
Núm. CAS: 61813-58-9