(S)-(+)-1-(2-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1S)-1-(2-chlorophenyl)ethane-1,2-diol
OR937676-5G
APOSOR937676-5GEA 74.1 EUR
APOSOR937676-5G
(S)-(+)-1-(2-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol 95%
(S)-(+)-1-(2-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol
Formula: C₈H₉ClO₂
MW: 172,608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863241
Núm. CAS: 133082-13-0