2,4-Diethyl-6-methyl-1,3,5-trioxane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937681-1G OR937681-250MG
APOSOR937681-1GEA 0 EUR
APOSOR937681-1G APOSOR937681-250MG
2,4-Diethyl-6-methyl-1,3,5-trioxane 95%
2,4-Diethyl-6-methyl-1,3,5-trioxane
Formula: C₈H₁₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059793
Núm. CAS: 117888-04-7