N-Methylfurohydroxamic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937684-1G OR937684-250MG
APOSOR937684-1GEA 464 EUR
APOSOR937684-1G APOSOR937684-250MG
N-Methylfurohydroxamic acid 95%
N-Methylfurohydroxamic acid
Formula: C₆H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144939
Núm. CAS: 109531-96-6