N-(Diethylcarbamoyl)-N-methoxyformamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,N-Diethyl-N'-formyl-N'-methoxyurea
OR937688-1G OR937688-250MG
APOSOR937688-1GEA 819 EUR
APOSOR937688-1G APOSOR937688-250MG
N-(Diethylcarbamoyl)-N-methoxyformamide 95%
N-(Diethylcarbamoyl)-N-methoxyformamide
Formula: C₇H₁₄N₂O₃
MW: 174,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191345
Núm. CAS: 146039-03-4