Cyclopentylmalonic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937726-10G OR937726-1G OR937726-5G
APOSOR937726-10GEA 683 EUR
APOSOR937726-10G APOSOR937726-1G APOSOR937726-5G
Cyclopentylmalonic acid 95%
Cyclopentylmalonic acid
Formula: C₈H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059515
Núm. CAS: 5660-81-1