Propionaldehyde dimethyl acetal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,1-Dimethoxypropane
OR937730-25G OR937730-1G
APOSOR937730-25GEA 0 EUR
APOSOR937730-25G APOSOR937730-1G
Propionaldehyde dimethyl acetal 95%
Propionaldehyde dimethyl acetal
Formula: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059307
Núm. CAS: 4744-10-9