(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Chloro-4-methylpentanoic Acid
OR937739-1G OR937739-5G
APOSOR937739-1GEA 59.6 EUR
APOSOR937739-1G APOSOR937739-5G
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid 95%
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid
Formula: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044943
Núm. CAS: 28659-81-6