5-Norbornene-2,2-dimethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,2-dimethanol
OR937742-1G OR937742-5G
APOSOR937742-1GEA 78.3 EUR
APOSOR937742-1G APOSOR937742-5G
5-Norbornene-2,2-dimethanol 95%
5-Norbornene-2,2-dimethanol
Formula: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167595
Núm. CAS: 6707-12-6