2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Nitro-o-toluoyl Chloride
OR937743-1G OR937743-5G
APOSOR937743-1GEA 255 EUR
APOSOR937743-1G APOSOR937743-5G
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride 95%
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClNO₃
MW: 199,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797116
Núm. CAS: 66232-57-3