Propyl-2-furancarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937748-25G OR937748-5G
APOSOR937748-25GEA 226 EUR
APOSOR937748-25G APOSOR937748-5G
Propyl-2-furancarboxylate 95%
Propyl-2-furancarboxylate
Formula: C₈H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046108
Núm. CAS: 615-10-1