9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acid Captor 9M
OR937763-25G OR937763-5G
APOSOR937763-25GEA 357 EUR
APOSOR937763-25G APOSOR937763-5G
9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059749
Núm. CAS: 61751-44-8