Trimethylsilylmethyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937767-1G OR937767-25G OR937767-5G
APOSOR937767-1GEA 0 EUR
APOSOR937767-1G APOSOR937767-25G APOSOR937767-5G
Trimethylsilylmethyl acetate 95%
Trimethylsilylmethyl acetate
Formula: C₆H₁₄O₂Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009650
Núm. CAS: 2917-65-9