Picolinamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
OR937776-100G
APOSOR937776-100GEA 130 EUR
APOSOR937776-100G
Picolinamide 95%
Picolinamide
Formula: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023483
Núm. CAS: 1452-77-3