2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937784-1G OR937784-5G
APOSOR937784-1GEA 108 EUR
APOSOR937784-1G APOSOR937784-5G
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00196967
Núm. CAS: 10276-09-2