Benzyl-2-chloroethyl ether 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Benzyloxy)ethyl Chloride, ((2-Chloroethoxy)methyl)benzene, (2-Chloroethoxymethyl)benzene
OR937793-25G
APOSOR937793-25GEA 59.6 EUR
APOSOR937793-25G
Benzyl-2-chloroethyl ether 98%
Benzyl-2-chloroethyl ether
Formula: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018964
Núm. CAS: 17229-17-3