Acetato de 4-nitrofenilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
OR937811-100G
APOSOR937811-100GEA 105 EUR
APOSOR937811-100G
Acetato de 4-nitrofenilo 95%
Acetato de 4-nitrofenilo
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007326
Núm. CAS: 830-03-5