2,3,6-Triclorofenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937826-1G OR937826-5G
APOSOR937826-1GEA 234 EUR
APOSOR937826-1G APOSOR937826-5G
2,3,6-Triclorofenol 95%
2,3,6-Triclorofenol
Formula: C₆H₃Cl₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002165
Núm. CAS: 933-75-5