1,4-Dichloro-2-butanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937831-1G OR937831-5G
APOSOR937831-1GEA 121 EUR
APOSOR937831-1G APOSOR937831-5G
1,4-Dichloro-2-butanol 95%
1,4-Dichloro-2-butanol
Formula: C₄H₈Cl₂O
MW: 143,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191343
Núm. CAS: 2419-74-1