1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937834-1G OR937834-5G
APOSOR937834-1GEA 56.7 EUR
APOSOR937834-1G APOSOR937834-5G
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin 95%
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin
Formula: C₅H₈N₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00186242
Núm. CAS: 1801-62-3