2-Propilciclohexanona 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR937838-10G OR937838-1G OR937838-5G
APOSOR937838-10GEA 386 EUR
APOSOR937838-10G APOSOR937838-1G APOSOR937838-5G
2-Propilciclohexanona 95%
2-Propilciclohexanona
Formula: C₉H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019464
Núm. CAS: 94-65-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR