1-Phenoxy-2-chloropropane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937869-10G OR937869-1G OR937869-5G
APOSOR937869-10GEA 734 EUR
APOSOR937869-10G APOSOR937869-1G APOSOR937869-5G
1-Phenoxy-2-chloropropane 95%
1-Phenoxy-2-chloropropane
Formula: C₉H₁₁ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059488
Núm. CAS: 53491-30-8