2-Methylcyclohexyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetic Acid 2-Methylcyclohexyl Ester
OR937875-25G OR937875-5G
APOSOR937875-25GEA 197 EUR
APOSOR937875-25G APOSOR937875-5G
2-Methylcyclohexyl acetate 95%
2-Methylcyclohexyl acetate
Formula: C₉H₁₆O₂
MW: 156.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021390
Núm. CAS: 5726-19-2