4-(Metiltio)butanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methylthio-2-butanone
OR937881-1G OR937881-25G OR937881-5G
APOSOR937881-1GEA 116 EUR
APOSOR937881-1G APOSOR937881-25G APOSOR937881-5G
4-(Metiltio)butanona 95%
4-(Metiltio)butanona
Formula: C₅H₁₀OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040029
Núm. CAS: 34047-39-7