N-Allylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937892-25G
APOSOR937892-25GEA 133 EUR
APOSOR937892-25G
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Formula: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008638
Núm. CAS: 589-09-3