(S)-2-Isopropylamino-3-methyl-1-butanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-N-Isopropyl-2-(3-methyl-1-butanol)amine
OR937893-1G
APOSOR937893-1GEA 171 EUR
APOSOR937893-1G
(S)-2-Isopropylamino-3-methyl-1-butanol 95%
(S)-2-Isopropylamino-3-methyl-1-butanol
Formula: C₈H₁₉NO
MW: 145,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671550
Núm. CAS: 112211-88-8